安全性情報
SPC25120
Sigma-Aldrich
SP Sephadex®
別名:
スルホプロピルセファデックス®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
47101511
NACRES:
NA.56
キャパシティ
2.0-2.6 meq/g
品質水準
詳細
SPC25120-100Gの最新の製品番号はGE17-0230-01です
アプリケーション
SP Sephadex® は、タンパク質クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー、および陽イオン交換体で使用されます。SP Sephadex® は、ヒト腫瘍の研究や、エキノコックス症の治療においてメベンダゾールを使用する生化学的根拠を検討するために使用されてきました。
法的情報
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
SPC25120-VAR:
SPC25120-50G:
SPC25120-BULK:
SPC25120-500G:
SPC25120-100G:
SPC25120-100G-C:
SPC25120-500G-C:
SPC25120-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and Electrochemiluminescence of a Ru(bpy)<SUB>3</SUB>-Labeled Coupling Adduct Produced on a Self-Assembled Monolayer.
Zanarini, S., et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 112, 2949-2957 (2008)
Aritra Pal et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 64(Pt 9), 985-992 (2008-08-16)
Crystals of the cytotoxic thionin proteins viscotoxins A1 and B2 extracted from mistletoe diffracted to high resolution (1.25 and 1.05 A, respectively) and are excellent candidates for testing crystallographic methods. Ab initio direct methods were only successful in solving the
Isolation and biological characterization of a basic phospholipase A2 from <I>Bothrops jararacussu</I> snake venom.
Maru?ak, S.L., et al.
Biocell, 31(3), 355-364 (2007)
J F Kolhouse et al.
The Journal of biological chemistry, 266(34), 23010-23015 (1991-12-05)
Methionine synthase catalyzes the conversion of N5-methyltetrahydrofolate and homocysteine to tetrahydrofolate and methionine. Methylcobalamin (Me-Cbl) is tightly bound to methionine synthase and is required for enzymatic activity. When added to crude tissue homogenates, Me-Cbl stimulates methionine synthase but similar stimulation
B Wurster et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 73(3), 795-799 (1976-03-01)
Some species of cellular slime mold do not respond to cyclic AMP as an acrasin, or chemoattractant. In one such species, Polysphondylium violaceum, we have isolated and purified its acrasin and determined some of its chemical properties, which lead us