安全性情報
SRE0044
Sigma-Aldrich
Trypsin inhibitor
lyophilized powder, suitable for mammalian cell culture
別名:
SBTI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
product name
トリプシンインヒビター Glycine max(ダイズ)由来, Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, suitable for cell culture
由来生物
Glycine max (soybean)
品質水準
形状
lyophilized powder
分子量
14 kDa
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
0.067 M sodium phosphate buffer, pH 7.6: 1 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Trypsin has been used in a study to assess the potential application in animal cell culture of an alkaline protease from a non-toxigenic mangrove isolate of Vibrio sp. V26. Trypsin has also been used in a study to improve the detection of fungi in eosinophilic mucin.
生物化学的/生理学的作用
このインヒビターはトリプシンに対して作用し、キモトリプシンおよびプラスミンに対してこれよりも弱い作用を及ぼします。 このインヒビターはトリプシン、血漿カリクレイン、凝固因子Xと同様のメカニズムをもってプロテアーゼも阻害します。トリプシンインヒビターは、メタロプロテアーゼ、組織ベースのカリクレイン、酸プロテアーゼまたはチオプロテアーゼに対しては作用しません。 このインヒビターは、プロテアーゼ活性部位の1:1の化学量論合成物を生成することで作用し、次にインヒビターの単一のアルギニン-イソロイシン結合が開裂します。 阻害は可逆性でpH依存性です。
構成
The soybean trypsin inhibitor is a monomeric protein containing 181 amino acid residues in a single polypeptide chain crosslinked by two disulfide bridges.
単位の定義
トリプシン1単位= N-α-ベンゾイル-L-アルギニンエチルエステル(BAEE)を基質として使用するとき、pH 7.6、25℃においてA253が0.001/分
One trypsin unit will produce a ΔA253 of 0.001 per min with BAEE as substrate at pH 7.6 at 25 °C; reaction volume 3.2 ml, 1 cm light path.
調製ノート
トリプシンインヒビターは水およびリン酸バッファーに10 mg/mLの濃度で溶けます。 また、平衡塩溶液に1 mg/mLの濃度で溶け、無血清培地にも溶けます。 濃度が10 mg/mLを超える濃縮溶液は濁ることがあり、黄色からアンバーを呈します。 細胞をトリプシン化した後、解離に使用したトリプシン溶液1 mLに対し1 mLのトリプシンインヒビター溶液に1 mg/mLで再懸濁させます。 次にこの細胞懸濁液を1000 rmpで遠心分離し、細胞ペレットを生成します。
溶液は2~8℃で短期間保存したとき活性を保持できます。溶液はアリコートを-20℃で凍結させると安定します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRE0044-250MG:
SRE0044-250MG-PW:
SRE0044-1G:
SRE0044-VAR:
SRE0044-1G-PW:
SRE0044-5G-PW:
SRE0044-PH:
SRE0044-5G:
SRE0044-BULK:
SRE0044PROC1:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alkaline protease from a non-toxigenic mangrove isolate of Vibrio sp. V26 with potential application in animal cell culture
Manjusha, K., et al.
Cytotechnology (2012)
Canting Guo et al.
Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 147(5), 943-949 (2012-06-13)
To investigate the improvement in histologic detection of fungi with Gomori methenamine silver (GMS) stain by trypsin predigestion in the mucus of patients with chronic rhinosinusitis (CRS). Prospective, single group, descriptive analysis. Multi-institutional. Thirty-four sinus specimens from 12 surgical patients