リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥50% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
56 kDa
包装
pkg of 50 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... HDAC1(3065)
詳細
Human HDAC1, GenBank Accession No. NM_004964, full length with C-terminal HIS-DDDDK tag (FLAG) and C-terminal His-tag, MW = 56 kDa, expressed in baculovirus expression system.
生物化学的/生理学的作用
酵素反応速度論の研究用、インヒビターのスクリーニング用として有用。
単位の定義
1ユニットは、37°Cで1分あたり基質1 pmolの脱アセチル化に必要な酵素量と定義されています。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 130 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 100 μg/ml FLAG peptide and 10% glycerol.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注された希釈前の酵素を-70°Cで保存してください。注記:酵素は凍結解凍の繰り返しに非常に弱いので、注意してください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0100-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Molecular omics, 17(6), 929-938 (2021-09-16)
Histone-based chromatin organization paved the way for eukaryotic genome complexity. Because of their key role in information management, the histone posttranslational modifications (hPTM), which mediate their function, have evolved into an alphabet that has more letters than there are amino