安全性情報
SRP0517
Sigma-Aldrich
MAOA, His-Tag, FLAG® -Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
別名:
Amine Oxidase A, EC 1.4.3.4, MAOA, Mao, Monoamine Oxidase A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
58.2 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... MAOA(4128)
詳細
Human monoamine oxidase A (MAOA), GenBank Accession No. NM_000240, a.a. 2-497, with N-terminal His-tag and N-terminal FLAG-tag, MW = 58.2 kDa, expressed in a baculovirus infected Sf9 cell expression system.
物理的形状
Aqueous solution
法的情報
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0517-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)