安全性情報
SRP2071
Sigma-Aldrich
アンドロゲンレセプター(650-920), ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
別名:
AIS, DHTR, HUMARA, HYSP1, KD, NR3C4, SBMA, SMAX1, TFM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
frozen liquid
分子量
~33.7 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
300 μg/mL
clear
colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... AR(367)
生物化学的/生理学的作用
アンドロゲン受容体は、転写因子の核内受容体スーパーファミリーのアンドロゲン活性化メンバーです。アンドロゲン受容体によるシグナル伝達は、男性生殖器の正常な発達および機能に重要な役割を果たしています。このアンドロゲン受容体遺伝子は、長さ90 kb以上であり、3つの主な機能ドメインを有するタンパク質をコードしています。すなわち、N末端ドメイン、DNA結合ドメイン、アンドロゲン結合ドメインです。このタンパク質は、ステロイドホルモン活性化転写因子として機能します。アンドロゲン受容体は、ホルモンリガンドの結合によって、アクセサリータンパク質から解離し、核内に移動し、二量体化した後、アンドロゲン応答遺伝子の転写を誘導します。この遺伝子には2つの多型トリヌクレオチド反復セグメントが含まれ、そのセグメントは、タンパク質のN末端トランス活性化ドメインにおけるポリグルタミン鎖とポリグリシン鎖をコードしています。ポリグルタミン鎖の伸長により、球脊髄性筋萎縮症(ケネディ病)が引き起こされます。この遺伝子の突然変異は、完全型アンドロゲン不応症(CAIS)にも関連します。異なるアイソフォームをコードするオルタナティブスプライシング変異体が2つ報告されています。アンドロゲン受容体(AR)は、前立腺癌の発現および進行に重要な役割を果たすことが示されています。
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2071-10UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rute B Marques et al.
International journal of cancer, 117(2), 221-229 (2005-05-19)
To study the mechanisms whereby androgen-dependent tumors relapse in patients undergoing androgen blockade, we developed a novel progression model for prostate cancer. The PC346C cell line, established from a transurethral resection of a primary tumor, expresses wild-type (wt) androgen receptor
Shalini Murthy et al.
The Prostate, 64(4), 362-372 (2005-03-09)
1,25(OH)2D3 inhibits the growth of prostate cancer cells; previous reports suggest that 1,25(OH)2D3 actions in LNCaP prostate cancer cells are androgen dependent. This is due in part to the observation that the androgen receptor (AR) antagonist, Casodex, modestly inhibits LNCaP
Eric Metzger et al.
Nature, 437(7057), 436-439 (2005-08-05)
Gene regulation in eukaryotes requires the coordinate interaction of chromatin-modulating proteins with specific transcription factors such as the androgen receptor. Gene activation and repression is specifically regulated by histone methylation status at distinct lysine residues. Here we show that lysine-specific