Merck
T5944
Sigma-Aldrich
腫瘍壊死因子-α ラット由来
≥98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
別名:
TNF-α, カケクチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
製品名
腫瘍壊死因子-α ラット由来, TNF-α, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
由来生物
rat
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
フォーム
powder
品質
endotoxin tested
分子量
predicted mol wt ~17 kDa
包装
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<1 EU/μgtested (LAL test)
white
溶解性
water: soluble
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rat ... Tnf(24835)
詳細
Tnf(腫瘍壊死因子)遺伝子は、ラット染色体20p12に位置します。
アプリケーション
TNF-αは正常細胞と新生細胞の両方の成長および機能に影響します。TNF-αは、 その細胞毒性においてγ-インターフェロンと相乗的な特定の形質転換細胞の細胞溶解または細胞分裂停止を起こします。
ラット由来腫瘍壊死因子-αは、次の用途で使用されています。
  • M1マクロファージ活性化の指標として、マクロファージにおける誘導型一酸化窒素シンターゼ(iNOS)の発現を促進するために。
  • 膵臓β細胞アポトーシスに対するその影響を研究するため。
  • 滑膜における腫瘍壊死因子(TNF)-αの発現に対するプロゲステロンの作用を評価するために。
  • 免疫組織化学的分析において、コントロールに使用する遮断抗原として。
生物化学的/生理学的作用
腫瘍ネクローシス因子-α(TNF-α)は、カケクチンとしても知られ、抗腫瘍活性、免疫調整、炎症、拒食症、悪液質、敗血症性ショック、ウイルス複製および造血に関与します。TNF-αは様々な細胞で発現され、誘発作用因子や抑圧作用因子を持っています。TNF-αは主として、細菌(リポ多糖体)、ウイルス、寄生生物、マイトジェンおよび他のサイトカインのような免疫学攻撃に応じてマクロファージによって産生されます。TNF-αは、多くの形質変換した細胞に対して細胞傷害性(その同名の活性)ですが、正常な二倍体細胞では、増殖(線維芽細胞)、分化(骨髄細胞)あるいは活性化(好中球)を刺激することができます。TNF-αは、DNAおよびRNAウイルス両方に対しても抗ウイルス性効果を示し、いくつかの他のサイトカインの産生を誘発します。TNF-αおよび関連する分子TNF-β(LT -α)は、28%のアミノ酸配列同一性を有する近い構造相同性を共有し、両方ともは同じTNF受容体、TNFR1およびTNFR2を活性化します。
物理的形状
凍結乾燥品(0.2 μmフィルタ-濾過済みバッファ-, キャリアとしてBSA含有)
アナリシスノート
生物活性は、TNF感受性マウスL929細胞株を用いたアクチノマイシンD存在下での細胞傷害性アッセイで測定しました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T5944-10UG:
T5944-10UG-PW:
T5944-50UG:
T5944-VAR:
T5944-BULK:
T5944-50UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Endothelin system mRNA variation in the heart of Zucker rats: Evaluation of a possible balance with natriuretic peptides
Cabiati M, et al.
Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases, 24(11), 1166-1173 (2014)
Estradiol promotes M1-like macrophage activation through cadherin-11 to aggravate temporomandibular joint inflammation in rats
Kou XX, et al.
Journal of Immunology, 1303188-1303188 (2015)
Chronic intermittent hypoxia induces local inflammation of the rat carotid body via functional upregulation of proinflammatory cytokine pathways
Lam SY, et al.
Histochemistry and Cell Biology, 137(3), 303-317 (2012)
Progesterone attenuates temporomandibular joint inflammation through inhibition of NF-kappa pathway in ovariectomized rats
Xue XT, et al.
Scientific Reports, 7(1), 15334-15334 (2017)
Melissa M Gresle et al.
Glia, 63(6), 1005-1020 (2015-02-03)
In order to further investigate the molecular mechanisms that regulate oligodendrocyte (OC) survival, we utilized microarrays to characterize changes in OC gene expression after exposure to the cytokines neurotrophin3, insulin, or leukemia inhibitory factor (LIF) in vitro. We identified and