製品名
神経成長因子-β ラット由来, recombinant, expressed in Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
由来生物
rat
品質水準
リコンビナント
expressed in Sf21 cells
アッセイ
≥97% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
0.15-3.00 ng/mL EC50
包装
pkg of 0.1 mg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
溶解性
water: soluble 0.1 g/L at 20 °C
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rat ... NGF(4803)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NGFβ(神経成長因子β)はシグナル伝達に関与するタンパク質であり、胎盤、尿路上皮、膀胱平滑筋の細胞など多くの組織によって発現します。NGFファミリーに属するニューロトロフィンです。
アプリケーション
ラット由来のNGF-βは、
- DMEM培地(PC12細胞の培養および分化用)の調製
- ウエスタンブロット分析
- 分化培地(NGF-βを成分の1つとするDMEMから調製)の調製
- 細胞の培養と処理(ニューロン分化のため)
- 原液の調製用途に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
NGFβ(神経成長因子β)はニューロンの分化と生存に不可欠です。神経系の発達と維持にも重要な役割を担っています。血管形成に関与し、口腔がん、乳がん、前立腺がんなどの腫瘍の形成を促進します。間質性膀胱炎/疼痛性膀胱症候群(IC/PBS)および過活動膀胱(OAB)の診断マーカーとしての可能性をもち、それらの治療法の決定にも役立つと考えられます。NGFシグナル伝達は出産前うつおよび選択的セロトニン再摂取阻害剤(SSRI)治療の影響を受けるため、胎盤機能の変化に関与すると考えられます。
物理的形状
凍結乾燥品(PBS溶液、1 M NaCl、サイトカイン1 μgあたりBSA 50 μg含有、0.2 μmフィルター滅菌済み)。
アナリシスノート
生物活性は、因子依存性ヒト赤白血病細胞株TF-1を用いた細胞増殖アッセイで測定しました。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
N2513-BULK:
N2513-.1MG:
N2513-.1MG-PW:
N2513-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xiao-Ping Huang et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 89, 124-134 (2017-02-22)
The aim of this study was to explore the effect by which the combination of Astragaloside IV (AST IV) and Ginsenoside Rg1 (Rg1) resisted autophagic injury in PC12 cells induced by oxygen glucose deprivation/reoxygenation (OGD/R). We studied the nature of
A Khodorova et al.
Neuroscience, 254, 312-323 (2013-10-08)
Nerve growth factor (NGF) augments the excitability of isolated rat sensory neurons through activation of the p75 neurotrophin receptor (p75(NTR)) and its downstream sphingomyelin signaling cascade, wherein neutral sphingomyelinase(s) (nSMase), ceramide, and the atypical protein-kinase C (aPKC), protein-kinase M zeta
Guangyi Zhao et al.
Molecular medicine reports, 16(4), 4678-4684 (2017-08-30)
The present study aimed to investigate the effect of exogenous nerve growth factor (NGF) pretreatment on demyelination in the spinal cord of lidocaine‑treated rats, and explored the potential neuroprotective mechanisms of NGF. A total of 36 rats were randomly assigned
Zhe Gong et al.
Journal of neuroinflammation, 15(1), 242-242 (2018-08-30)
Nod-like receptor protein 3 (NLRP3) inflammasome is a crucial factor in mediating inflammatory responses after cerebral ischemia/reperfusion (I/R), but the cellular location of NLRP3 inflammasome in cerebral I/R has yet come to a conclusion, and there is still no specific
Niels Speksnijder et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 48(1), 209-218 (2012-05-25)
The glucocorticoid receptor (GR) and myocyte enhancer factor 2 (MEF2) are transcription factors involved in neuronal plasticity. c-JUN, a target gene of GR and MEF2, plays a role in regulating both synaptic strength and synapse number. The aim of this