Merck
N1408
Sigma-Aldrich
Nerve Growth Factor β Human
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
HSAN5, NGFB, hNGFβ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
NGF-β ヒト, from human, recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in NSO cells
アッセイ
>97% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
有効性
0.15-3.0 ng/mL ED50/EC50
品質
endotoxin tested
包装
pkg of 5X0.1 mg
pkg of 0.1 mg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<1 EU/μg
溶解性
water: soluble 0.1 g/L at 20 °C
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... NGF(4803)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
神経成長因子β(NGFB)遺伝子は、ヒト染色体1p13.2にマッピングされます。
アプリケーション
NGF-βヒトは、以下の用途に使用されています:
  • 薬物放出動態におけるU87-MG(神経膠芽細胞腫細胞株)細胞増殖
  • を誘発するタンパク質ピンアレイ
生物化学的/生理学的作用
神経成長因子β(NGFB)は、ニューロンおよび非ニューロンの発達、分化、および生存における主要なメディエーターとして機能します。NGFB遺伝子の多形は、遺伝性感覚性自律神経性ニューロパチーを引き起こします。シャルコー関節症と熱不感受性、関連する症状のうちのごく少ない例です。NGFβは癌細胞の増殖と転移を促進することが知られており、血管新生も媒介します。口腔癌、乳癌、肺癌、膵臓癌、および前立腺癌などさまざまな癌の発症を促進します。NGFβの発現量増加は、ヒト胆管癌の進行の要因となります。動物モデルで、NGFβはコリン作動性ニューロンの喪失を防ぎ、記憶力を高めることが認められています。NGF-βは、前脳基底核部コリン作動性ニューロンの生存とコリン作動性表現型を促進し、in vitroで胚性三叉神経運動ニューロンの神経突起伸長を刺激します。
物理的形状
凍結乾燥品(0.2% 酢酸, 5 mg BSA含有)
アナリシスノート
生物活性は、因子依存性ヒト赤白血病細胞株TF-1を用いた細胞増殖アッセイで測定しました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N1408-BULK:
N1408-5X.1MG:
N1408-.1MG-PW:
N1408-VAR:
N1408-.1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mahmoud Aarabi et al.
Fertility and sterility, 102(2), 440-447 (2014-06-09)
To determine the levels of postacrosomal WW binding protein (PAWP) in the spermatozoa of men that were used clinically for intracytoplasmic sperm injection (ICSI) and to correlate them with infertility treatment outcomes. Prospective clinical and laboratory study. University-based laboratory and
Nerve Growth Factor Stimulates Glioblastoma Proliferation through Notch1 Receptor Signaling
Park JC, et al.
Journal of Korean Neurosurgical Society, 61(4), 441-441 (2018)
S Korsching
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 13(7), 2739-2748 (1993-07-01)
The neurotrophic factor concept in its basic form envisages that innervated tissues produce a signal for the innervating neurons for the selective limitation of neuronal death occurring during development (Purves, 1986; Oppenheim, 1991). This concept arose several decades ago on
K A Crutcher et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 13(6), 2540-2550 (1993-06-01)
A two-site ELISA and a bioassay were used to detect NGF-like activity in human brain tissue. Both assays detected mouse NGF and recombinant human NGF with approximately equal sensitivity, whereas the antibodies showed little cross-reactivity with the recombinant human proteins
Expression of NGF, GDNF and MMP-9 in prostate carcinoma
Baspinar S, et al.
Pathology, research and practice, 213(5), 483-489 (2017)