製品名
インターロイキン-1β ラット由来, IL-1β, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
由来生物
rat
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
フォーム
lyophilized powder
有効性
0.01-0.1 ng/mL ED50/EC50
分子量
17.3 kDa
包装
pkg of 10 and 50 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rat ... Il1b(24494)
詳細
物理的形状
アナリシスノート
引用
2.Oppenheim, J. J., et al., Immunol. Today, 7, 45 (1986).
3.Durum, S. K., et al., Annu.Rev. Immunol., 3, 263 (1985).
4.Aarden, L., et al., J. Immunol., 123, 2928 (1979).
5.Symons, J., et al., Lymphokines and Interferons, A Practical Approach, Clemens, M., et al., (eds.), IRL Press, Oxford (1987).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I2393-BULK:
I2393-50UG:
I2393-VAR:
I2393-50UG-PW:
I2393-10UG:
I2393-10UG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.