安全性情報
SRP3047
Sigma-Aldrich
gAcrp30/Adipolean 変異体 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
apm-1 変異体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
0.5-1.0 μg/mL
分子量
18.1 kDa
包装
pkg of 25 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ADIPOQ(9370)
詳細
gAcrp30バリアントは、天然起源の球状タンパク質で、アディポネクチンをタンパク質分解的にプロセシングすることによって得られます。アディポネクチンは、脂肪細胞のみで産生、分泌される比較的豊富な血漿タンパク質であり、全血清タンパク質の最大0.05%を占めます。アディポネクチン同様、Acrp30は、高血糖を低下させ、インスリン抵抗性を回復に向かわせることができます。さらに、gAcrp30は、遊離脂肪酸(FFA)を吸収して燃焼させるために筋肉にシグナルを伝達することによって脂肪減少を促進するうえで重要な因子であることが示されています。アディポネクチンとgAcrp30のシグナル伝達受容体は、最近同定され、AdipoR1、AdipoR2と名付けられました。AdipoR2は、肝臓で支配的に発現されています。ヒトgAcrp30/アディポリーンの天然起源のバリアントは、18.1 kDaのタンパク質で、ヒトgAcrp30/アディポリーンのN末端に14個のアミノ酸が余分に存在します。
生物化学的/生理学的作用
gAcrp30バリアントは、天然起源の球状タンパク質で、アディポネクチンをタンパク質分解的にプロセシングすることによって得られます。AdipoR2は、肝臓で支配的に発現されています。ヒトgAcrp30/アディポリーンの天然起源のバリアントは、18.1 kDaのタンパク質で、ヒトgAcrp30/アディポリーンのN末端に14個のアミノ酸が余分に存在します。
シーケンス
PGAEGPRGFP GIQGRKGEPG EGAYVYRSAF SVGLETYVTI PNMPIRFTKI FYNQQNHYDG STGKFHCNIP GLYYFAYHIT VYMKDVKVSL FKKDKAMLFT YDQYQENNVD QASGSVLLHL EVGDQVWLQV YGEGERNGLY ADNDNDSTFT GFLLYHDTN
物理的形状
凍結乾燥品(10 mM Tris、pH 9.0、0.75 mM DTT)
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。水で濃度1.0 mg/mLに復元してください。ボルテックスは使用しないでください。水溶液は2~8°Cで最長1週間保存できます。長期保存には、担体タンパク質(0.1% BSAなど)含有バッファーでさらに希釈し、1回の使用量ずつに分注して-20~-80°Cで保存することを推奨します。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3047-25UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Fruebis et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(4), 2005-2010 (2001-02-15)
Adipocyte complement-related protein (30 kDa) (Acrp30), a secreted protein of unknown function, is exclusively expressed in differentiated adipocytes; its mRNA is decreased in obese humans and mice. Here we describe novel pharmacological properties of the protease-generated globular head domain of