リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
≤1.0 ng/mL ED50
分子量
36.8 kDa
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
色
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CSF1(1435)
詳細
M-CSF(マクロファージコロニー刺激因子)は、リンパ球、単球、線維芽細胞、内皮細胞、筋芽細胞、および骨芽細胞などさまざまな細胞により産生される強力な造血因子です。本タンパク質は、その受容体CSF1R(コロニー刺激因子1受容体)を介して機能します。ヒト分子はネズミ系において反応性がありますが、ネズミ分子はヒト細胞に対して活性を示しません。組換えヒトM-CSFは、2つの159アミノ酸のポリペプチドサブユニットを含む36.8 kDaのホモダイマータンパク質です。
アプリケーション
ヒトM-CSFは、ヒト末梢血単核細胞における破骨細胞形成の誘導に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
M-CSF(マクロファージコロニー刺激因子)は、細胞の増殖、分化、および血中単球、組織マクロファージ、およびそれらの前駆細胞の生存の重要な調節因子です。M-CSFは、皮膚厚、および男性と女性の生殖能の調節に重要な役割を果たすことが示されています。M-CSFは、感染症、悪性腫瘍、およびアテローム性動脈硬化症の治療に臨床的に使用されています。これは、骨髄移植後の造血回復を促進します。M-CSFは多面作用性の成長因子としても機能し、生殖および器官形成において重要な役割を果たします。M-CSFがないと、成長の低下、神経学的問題および生殖の問題、乳腺、骨、膵臓の発育異常を引き起こすことがあります。M-CSFはがんの病理発生にも関与しています。
シーケンス
MEEVSEYCSH MIGSGHLQSL QRLIDSQMET SCQITFEFVD QEQLKDPVCY LKKAFLLVQD IMEDTMRFRD NTPNAIAIVQ LQELSLRLKS CFTKDYEEHD KACVRTFYET PLQLLEKVKN VFNETKNLLD KDWNIFSKNC NNSFAECSSQ GHERQSEGS
物理的形状
凍結乾燥品(10 mMリン酸ナトリウム、pH 8.0、75 mM NaCl)
再構成
バイアルは、遠心分離してから開封します。 水に溶解して0.1~1.0 mg/mLの濃度にします。 ボルテックスしないでください。 この溶液は、2~8°Cで1週間まで保存できます。 長期に保存する場合は、安定化剤(例:5%トレハロース)を含む緩衝液でさらに希釈し、作業アリコートにして-20°C~-80°Cで保存することを推奨します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3110-10UG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
The inhibitory effect of microRNA-146a expression on bone destruction in collagen-induced arthritis.
Arthritis and Rheumatism, 63, 1582-1590 (2011)
Proteasome inhibitors abrogate osteoclast differentiation and osteoclast function.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 333, 200-205 (2005)
The macrophage colony-stimulating factor, CSF-1.
Methods in enzymology, 116, 564-587 (1985-01-01)
M-CSF in a new biomarker panel with HE4 and CA 125 in the diagnostics of epithelial ovarian cancer patients.
Journal of Ovarian Research, 8, 27-27 (2015)
Antiviral research, 151, 63-70 (2018-01-18)
Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) causes severe economic losses to current swine production worldwide. Highly pathogenic PRRSV (HP-PRRSV), originated from a genotype 2 PRRSV, is more virulent than classical PRRSV and further exacerbates the economic impact. HP-PRRSV has
資料
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis