安全性情報
SRP3117
Sigma-Aldrich
MMP-1 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
線維芽細胞コラゲナーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized
分子量
42.7 kDa
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... MMP1(4312)
詳細
マトリックスメタロプロテアーゼ(MMP)はエンドプロテアーゼの1ファミリーですが、触媒活性を発現するために亜鉛とカルシウムを必要とします。 MMP-1は線維芽細胞、ケラチン生成細胞、軟骨細胞、単核球およびマクロファージ、肝細胞を含む各種の細胞で発現します。 遺伝子はヒト染色体11q22へ転写されます。 組み換えヒトMMP-1(42.7kDaの分子量を持つ蛋白)は触媒作用を示すN末端ドメインとC末端ドメインをすべて備えており、これが基質特性とTIMP-1(メタロプロテイナーゼ1の組織阻害剤)との結合に関与します。
アプリケーション
ヒトMMP-1(マトリックスメタロプロテアーゼ1)は、乳癌スフェロイド内でNF(核内因子)κB-が仲介して発現するMMP-1の研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
マトリックスメタロプロテアーゼ(MMP)は細胞外マトリックスの再形成において中心的な役割を果たす酵素です。 この酵素の発現量の増加、または同族阻害剤の減少によって誘起される活性の向上は各種の変性疾患(関節炎、循環器疾患、骨格成長板障害、癌転移など)に深く関与しています。 MMP-1は以下の対象に特異性を示す分泌型コラゲナーゼです:タイプ I、II、III、VII、およびXのコラーゲン、アグリカン、セルピン、およびα2-マクログロブリン。 腰椎椎間板変性症(IDD)を発症すると、この酵素が過剰発現します。 骨関節炎への関与の可能性も指摘されています。 MMP-1は若年性特発性関節炎にも関連しており、MMP-1の遺伝的変異がこの疾病への感受性と重大度に影響を与えます。
シーケンス
MFVLTEGNPR WEQTHLTYRI ENYTPDLPRA DVDHAIEKAF QLWSNVTPLT FTKVSEGQAD IMISFVRGDH RDNSPFDGPG GNLAHAFQPG PGIGGDAHFD EDERWTNNFR EYNLHRVAAH ELGHSLGLSH STDIGALMYP SYTFSGDVQL AQDDIDGIQA IYGRSQNPVQ PIGPQTPKAC DSKLTFDAIT TIRGEVMFFK DRFYMRTNPF YPEVELNFIS VFWPQLPNGL EAAYEFADRD EVRFFKGNKY WAVQGQNVLH GYPKDIYSSF GFPRTVKHID AALSEENTGK TYFFVANKYW RYDEYKRSMD PGYPKMIAHD FPGIGHKVDA VFMKDGFFYF FHGTRQYKFD PKTKRILTLQ KANSWFNCRK N
物理的形状
以下の調合20 mMから凍結乾燥:TRIS、pH 9.0 + 0.1 mM塩化カルシウム + 100 mMアルギニン。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。水で濃度0.5~1.0 mg/mLに復元してください。ボルテックスは行なわないでください。水溶液は2~8°Cで最長1週間保存できます。長期保存には、担体タンパク質(0.1% BSAなど)含有バッファーでさらに希釈し、1回の使用量ずつに分注して-20~-80°Cで保存することを推奨します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3117-10UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chi Huu Nguyen et al.
Oncotarget, 6(36), 39262-39275 (2015-10-30)
RELA, RELB, CREL, NFKB1 and NFKB2, and the upstream regulators NEMO and NIK were knocked-down in lymph endothelial cells (LECs) and in MDA-MB231 breast cancer spheroids to study the contribution of NF-κB in vascular barrier breaching. Suppression of RELA, NFKB1
Haplotypes in matrix metalloproteinase gene cluster on chromosome 11q22 contribute to the risk of lung cancer development and progression.
Clinical Cancer Research, 12, 7009-7017 (2006)
Regulation of matrix metalloproteinase expression in tumor invasion.
Westermarck J and Kahari VM
Faseb Journal, 13, 781-792 (1999)
Influence of Matrix metalloproteinase 1 and 3 genetic variations on susceptibility and severity of juvenile idiopathic arthritis.
Abd-Allah SH
IUBMB Life, 67, 934-942 (2015)
Meagan E Ita et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 10, 926675-926675 (2022-08-23)
Chronic joint pain is a major healthcare challenge with a staggering socioeconomic burden. Pain from synovial joints is mediated by the innervated collagenous capsular ligament that surrounds the joint and encodes nociceptive signals. The interstitial collagenase MMP-1 is elevated in