Merck
M9445
Sigma-Aldrich
マトリックスメタロプロテアーゼ-2 マウス由来
recombinant, expressed in NSO cells, >95% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
MMP-2, コラゲナーゼ、Type IV 72 kDa, ゼラチナーゼ 72 kDa, ゼラチナーゼA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in NSO cells
品質水準
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous glycerol solution
分子量
apparent mol wt ~72 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Mmp2(17390)
rat ... Mmp2(81686)
詳細
マトリックスメタロプロテアーゼ(MMP-2)は、ゼラチナーゼまたはIV型コラゲナーゼとしても知られている、72 kDaのタンパク質です。MMP-2は、酵素であるマトリックスメタロプロテアーゼ(MMP)ファミリーのメンバーです。MMP-2の基本構造には、分泌のための酵素を標的するシグナルペプチドが含まれており、このプロペプチドドメインは酵素が活性化されると除去され、触媒部位にはゼラチン結合ドメインが含まれています。
特異性
マウスとラットのMMP-2酵素前駆体は、1~662番のアミノ酸配列が同じです。
アプリケーション
マトリックスメタロプロテアーゼ(MMP-2)ヒトは、MMP-2のタンパク分解活性を測定するザイモグラフィー標準物質として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
マトリックスメタロプロテアーゼ(MMP-2)により、ゼラチン、IV、V、VII、X、およびXI型コラーゲン、フィブロネクチン、エラスチン、ラミニン、プロテオグリカンおよび様々な非細胞外マトリックス(ECM)成分が切断されます。MMP-2により、天然型コラーゲンは間質コラゲナーゼにより産生されるフラグメントと同一のN末端¾およびC末端¼フラグメントに切断されます。MMP-2およびMMP-9はマトリックス分解に必須であり、血管新生の維持に関与しています。マウスでは、MMP-2の消失および阻害が心筋破裂から保護しています。
MMP-2は全般のマトリックスの成分を分解し、宿主防御、細胞増殖、タンパク質の代謝回転、および組織リモデリングなどのプロセスに関与している可能性があります。
物理的形状
25 mM Tris、pH 7.5、5 mM塩化カルシウム、75 mM塩化ナトリウム、0.025%Brij® 35および50%グリセロールの0.2 μm濾過液として供給されます。
アナリシスノート
本化合物の生物活性は、蛍光ペプチド基質の切断能により測定されます。
法的情報
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M9445-10UG:
M9445-VAR:
M9445-BULK:
M9445-10UG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
INHIBITION OF GELATINASE ACTIVITY OF
MMP-2 AND MMP-9 BY EXTRACTS OF Bauhinia
ungulata L. Kamilla.
Bioscience Journal, 31, 584-590 (2015)
Gelatinase A
Murphy, G. et al.
Handbook of Proteolytic Enzymes, 497-503 (2004)
Inhibition of Gelatinases by Vegetable Extracts
of the Species Tapirira guianensis
(Stick Pigeon).
Longatti T R
British Journal of Pharmaceutical Research, 1(4), 133-140 (2011)
Immunohistochemical expression of MMP-14 and MMP-2, and MMP-2 activity during human ovarian follicular development.
Vos MC
Reproductive Biology and Endocrinology, 12:12 (2014)
Thrombospondin-1 suppresses spontaneous tumor growth and inhibits activation of matrix metalloproteinase-9 and mobilization of vascular endothelial growth factor.
Rodriguez-Manzaneque JC
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 98(22), 12485-12490 (2001)