安全性情報
SRP3240
Sigma-Aldrich
GRO/KC (CXCL1) ラット由来
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
CINC, CXCL1, GRO?, NAP-3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
rat
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
10.0-100.0 ng/mL
分子量
7.8 kDa
包装
pkg of 25 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
GROの3つのアイソフォームはすべて、CXCR1受容体またはCXCR2受容体を介してシグナルを伝達できるCXCケモカインです。GROタンパク質は好中球と好塩基球を化学的に誘引して活性化します。組み換えラットKCは、CXCR1またはCXCR2に結合するCXCケモカインファミリーに共通してみられる「ELR」モチーフが含まれた72個のアミノ酸からなる7.8 kDaのタンパク質です。
生物化学的/生理学的作用
GROの3つのアイソフォームはすべて、CXCR1受容体またはCXCR2受容体を介してシグナルを伝達できるCXCケモカインです。組み換えラットKCは、CXCR1またはCXCR2に結合するCXCケモカインファミリーに共通してみられる「ELR」モチーフが含まれた72個のアミノ酸からなる7.8 kDaのタンパク質です。
シーケンス
APVANELRCQ CLQTVAGIHF KNIQSLKVMP PGPHCTQTEV IATLKNGREA CLDPEAPMVQ KIVQKMLKGV PK
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。0.1~1.0 mg/mLの濃度となるよう水で再構成してください。ボルテックスは行わないでください。この溶液は2~8°Cで1週間まで保存できます。長期保存の際は、キャリアタンパク質(0.1% BSAなど)を含有するバッファーで希釈し、1回使用量ごとに分けて-20~-80°Cで保存することをお勧めします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3240-25UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
GRO: a novel chemotactic cytokine.
R Sager et al.
Advances in experimental medicine and biology, 305, 73-77 (1991-01-01)
P Tekamp-Olson et al.
The Journal of experimental medicine, 172(3), 911-919 (1990-09-01)
A cDNA clone of murine macrophage inflammatory protein 2 (MIP-2) has been isolated from a library prepared from lipopolysaccharide (LPS)-stimulated RAW 264.7 cells and the nucleotide sequence determined. This cDNA was used to clone cDNAs for human homologues of MIP-2
S Haskill et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 87(19), 7732-7736 (1990-10-01)
The product of the human GRO gene is a cytokine with inflammatory and growth-regulatory properties; GRO is also called MGSA for melanoma growth-stimulatory activity. We have identified two additional genes, GRO beta and GRO gamma, that share 90% and 86%