Merck
SRP5110
Sigma-Aldrich
P300 (1283-1673)、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
EP300, KAT3B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~74 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... EP300(2033)
詳細
P300は、アデノウイルスE1Aに結合する細胞性のタンパク質であるp300転写共役因子をコードしています。P300とCBPの配列は近縁関係にあり、P300はCBPと同様、CREBの活性化を通じて転写を刺激します。P300の活性は、アデノウイルスの腫瘍性タンパク質であるE1Aにより特異的に阻害されます。P300はHIF1A(低酸素誘導因子1α)の共役因子であることが同定されており、VEGFのような低酸素誘導性の遺伝子を刺激する役割を果たしています。また、P300はインターフェロン刺激による遺伝子転写の正の調節因子であり、ウイルス感染に対する直接応答として機能するDRAF1(二本鎖RNA活性化因子1)の構成要素としても知られています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5110-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B K Weaver et al.
Molecular and cellular biology, 18(3), 1359-1368 (1998-03-06)
Cells respond to viral infection or double-stranded RNA with the transcriptional induction of a subset of alpha/beta interferon-stimulated genes by a pathway distinct from the interferon signal pathway. The transcriptional induction is mediated through a DNA sequence containing the alpha/beta
R Eckner et al.
Genes & development, 8(8), 869-884 (1994-04-15)
The growth-controlling functions of the adenovirus E1A oncoprotein depend on its ability ot interact with a set of cellular proteins. Among these are the retinoblastoma protein, p107, p130, and p300. We have isolated a cDNA encoding full-length human p300 and