Merck
SRP5280
Sigma-Aldrich
PI3K (p110-α/p85-α), active, His tagged from mouse and human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
p110-alpha, p85-alpha
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
mouse
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO®
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
64-97 nmol/min·mg
分子量
~111 kDa (p110α)
~86 kDa (p85α)
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
mouse ... Pik3ca(18706)
詳細
The PI3K comprises of a 110 kDa catalytic subunit and a 85 kDa regulatory subunit. A number of isoforms of the 110 kDa catalytic subunit and the 85 kDa regulatory subunit exist in cells. The p110 alpha catalytic subunit (PIK3CA) is frequently mutated or amplified in a variety of cancers including ovarian and colon. PIK3CA gene copy number is increased in over 30% of ovarian cancers and this leads to increased PI3-kinase activity. Furthermore, the activity of p110 alpha is essential for vascular development and inactivation of p110 alpha leads to severe defects in angiogenic sprouting and vascular remodeling.
物理的形状
Supplied in 50 mM sodium phosphate, pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mM imidazole, 0.1 mM PMSF, 0.2 mM DTT, 25% glycerol.
調製ノート
開封後は少量ずつに分注して-70℃で保管してください。操作を反復したり凍結融解を何度も繰り返したりしないでください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5280-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)