安全性情報
SRP6556
Sigma-Aldrich
活性トロンビン(高活性) ウシ血漿由来
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, lyophilized
別名:
活性化第IIa因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
product name
活性トロンビン(高活性) ウシ血漿由来, ≥98% (SDS-PAGE)
由来生物
bovine plasma
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized
有効性
>1500 units/mg
分子量
37 kDa
包装
pkg of 10,000 units
pkg of 100,000 units
pkg of 1000 units
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
bovine ... F2(280685)
詳細
トロンビンは、多数の凝集関連反応を触媒する凝集タンパク質およびセリンプロテアーゼ(EC 3.4.21.5)です。
生物化学的/生理学的作用
トロンビン酵素(活性化したIIa因子)は、可溶性のフィブリノーゲンを不溶性から活性フィブリン鎖への変換を制御する、重要な血液凝固促進因子です。トロンビンは、多数の凝集関連反応を触媒する凝集タンパク質およびセリンプロテアーゼ(EC 3.4.21.5)です。トロンビンは、第XI因子、第V因子、第XIII因子および第VIII因子のトリガーとなります。トロンビンは、血小板上のプロテアーゼ活性化受容体の活性化により血小板活性化を支持します。その特異性の高いタンパク分解能により、トロンビンは重要な生化学タンパク質となっています。トロンビン切断部位(Leu-Val-Pro-Arg-Gly-Ser)は、遺伝子組換え融合タンパク質構造のリンカー領域に広く使用されています。融合タンパク質精製後、トロンビンは切断部位のアルギニン-グリシン残基間の切断に使用され、高い特異度で効率的に対象タンパクから精製タグを除去します。また、トロンビン酵素(活性化したIIa因子)は炎症に関与し、血管細胞に対し分裂を促進します。また、本化合物は、多数のプロコアグラント酵素の不活性化に必要なタンパクCの活性化に関与します。
物理的形状
マンニトールおよび塩化ナトリウムとともに滅菌濾過され凍結乾燥。
再構成
0.9% NaCl滅菌水(100 U/mL)で再構成します。澄明な溶液を生成します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP6556-1KU:
SRP6556-100KU:
SRP6556-10KU:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Crystal structure of the thrombin-hirudin complex: a novel mode of serine protease inhibition.
Grutter MG, et al.
The Embo Journal, 9, 2361-2365 (1990)
Effects of coagulation factor deficiency on plasma coagulation kinetics determined via thrombelastography: critical roles of fibrinogen and factors II, VII, X and XII.
Nielsen VG, et al.
Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 49, 222-231 (2005)
Exogenous thrombin delivery promotes collateral capillary arterialization and tissue reperfusion in the murine spinotrapezius muscle ischemia model.
Bruce AC and Peirce SM
Microcirculation (New York, N.Y. : 1994), 19, 143-154 (2012)
A dual thrombin receptor system for platelet activation.
Kahn ML, et al.
Nature, 394, 690-694 (1998)
The CUG codon is decoded in vivo as serine and not leucine in Candida albicans.
Santos MA and Tuite MF
Nucleic Acids Research, 23, 1481-1486 (1995)