Merck
SYNB135430
Synthware vacuum desiccator
includes a ceramic plate and lid with stopcock/port, ID 300mm
別名:
Synthware B135430, desiccator with Top Knob
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech B135430
直径
300 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vacuum Desiccator, ID 300mm, Includes Lid & Ceramic Plate includes Accessories: A682440G
アプリケーション
kemetch; synthware; vacuum desiccator; desiccator
特徴および利点
Organic Chemistry
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.