Merck
Z564664
Secador® Techni-Dome® vacuum desiccator
clear polycarbonate, volume 65 L
別名:
Desiccator, Vacuum Bell Jar, Vacuum Desiccator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104510
NACRES:
NB.43
物質
clear polycarbonate
polycarbonate
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F42029-0000
external W × H
22" (60 cm) × 22" (60 cm)
容量
65 L
詳細
ドーム型デシケーターとしては最大級であり、容量は65 L(4,000インチ3)で、高さまたは幅が最大18インチの物品を収納するスペースがあります。湿度感受性スタンダード、IR比色計で用いられるハロゲン塩セル、薄層クロマトグラフィー用プレート、その他の感湿品目の乾燥、冷却、脱気に有用です。ハンドルは相互接続して、真空下にない場合にドーム上部が移動するのを防いでおり、またはデシケーターのロック機能や不正開封防止シールの設置も可能になっています。モールド成形されたリングにより、ドームトップを取り外した際に、これをベンチトップに逆さまにして置いても安全です。
セーフティロケーターピンにより、フタの片側を持ち上げてサンプルを加えたり取り出したりする際に、フタの上半分が下半分から外れるのを防いでいます。直径14.5インチおよび9インチのポリプロピレン製の円形の棚板2枚が付属しておりますので、収納容量が最大限に発揮されます。また装置内の物品を取り出しやすくするために、持ち上げて取り外すことも可能です。室温で24時間完全な真空状態を維持可能であり、真空下でなくても気密状態を保てます。デシケーターガスケットは、バキュームグリースを塗布すると、0°Cまで密封状態を維持できます。
ポリプロピレン製ストップコックにはPTFE製栓が付いており、これをひねると、気流を乱すことなくゆっくりと空気が入ってくるため、デシケータ内の物品の乱れが防げます。このストップコックは、きわめて視認性の高い赤色のハンドルが付いており、内径1/4インチの管を取り付けられます。
法的情報
Secador is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Techni-Dome is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)