サイズ
large
W × L × H
41.9 cm × 58.4 cm × 57.2 cm
チャンバーW × L × H
40 cm × 50.2 cm × 55.2 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
サテン仕上げされ、3つの動作によるバーロック、ドアと背面壁は1/4インチ(6.35mm)のガラス製です。
棚のサイズ:48.3 x 34.3 cm
棚のサイズ:48.3 x 34.3 cm
ガラス製のドアと壁が付いた302タイプのステンレス鋼、および1/2インチ(12.7mm)の調節ができる2つの発泡ステンレス鋼製の棚。気密・防湿閉止するためのワンピース式ネオプレンガスケットシールおよび全長ドア丁番。 棚は調節可能で、2種類のサイズがあります。手動圧力/真空逃がし弁およびステンレス鋼製乾燥剤トレイ。 真空にしたり、圧力を印加したりできません。
用途:
用途:
- 試薬、IRセル、または土サンプルの貯蔵。
- 生物学的試料の乾燥
- るつぼの冷却
- スラッジサンプルの貯蔵
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック