Merck
SYNF264550
Synthware Burets
class A, amber borosilicate glass 3.3, volume 50 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
物質
amber borosilicate glass 3.3
clear
特徴
class A
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech F264550
容量
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Burets, Class A, Capacity: 50mL Amber Glass
Organic Chemistry
アプリケーション
kemetch; synthware; buret; class a; amber
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)