Merck
Z164046
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold-finger condenser
joint: ST/NS 14/20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS14/20
全体高
310 mm
コールドフィンガーL ×直径
250 mm × 60 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For reactions using low-boiling solvents.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)