詳細
4 mm PTFE stopcock. Use with or without dry ice to condense and collect in trap. The hose barb connetors start at 12 mm and taper down to 10 mm.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)