物質
red natural rubber
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS20630B
L × O.D. × 径
56 mm × 34 mm × 4 mm, (Hole diam)
キャパシティ
15 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The rubber bulb′s contoured shape and heavy-wall neck increase grip for easier use with pipettes and syringes.
特徴および利点
- Constructed of Natural Rubber
- 15 mL volume, 2.2 in L x 1.3 in outer dia. x 0.2 in hole dia. (56 mm L x 34 mm OD x 4 mm hole dia.)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)