Merck
SYNS380230
Synthware long syringe needle for solvent retrieval
Gauge 16, O.D. × L 1.2 mm × 300 mm , Bevel Tip, stainless steel
別名:
Synthware S380230, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
stainless steel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech S380230
外径 × L
1.2 mm × 300 mm , Bevel Tip
ニードルゲージ
16 , Bevel Tip
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Syringe Needle, Stainless Steel, 1.6mm, 16G, 300mm
アプリケーション
kemetch; synthware; syrnge needle; stainless steel
特徴および利点
Organic Chemistry
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)