Merck
SYNS386150
Synthware long syringe needle
O.D. × L 0.6 mm × 150 mm , Bevel Tip, needle, female luer lock
別名:
Synthware S386150, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
特徴
needle female luer lock
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech S386150
外径 × L
0.6 mm × 150 mm , Bevel Tip
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Long Syringe Needles, #304 SS, OD: 0.6Mm, Length: 150mm
アプリケーション
kemetch; synthware; needle; extended length
特徴および利点
Organic Chemistry
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)