Merck
T111030
Sigma-Aldrich
DMT-dT ホスホロアミダイト
configured for ABI
別名:
5'-O-(4,4'-ジメトキシトリチル)-2'-デオキシチミジン-3'-O-[O-(2-シアノエチル)-N,N'-ジイソプロピルホスホロアミダイト], 5'-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2'-デオキシチミジン、3'-[2-シアノエチルN,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホルアミダイト], DMT-dTアミダイト, チミジン、5'-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-、3';-[2-シアノエチルN,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホルアミダイト]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H49N4O8P
CAS番号:
分子量:
744.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
形状
powder or granules
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
configured for ABI
核酸プロファイル
base: deoxythymidine
base protecting group: none
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=C(C)C(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C40H49N4O8P/c1-27(2)44(28(3)4)53(50-23-11-22-41)52-35-24-37(43-25-29(5)38(45)42-39(43)46)51-36(35)26-49-40(30-12-9-8-10-13-30,31-14-18-33(47-6)19-15-31)32-16-20-34(48-7)21-17-32/h8-10,12-21,25,27-28,35-37H,11,23-24,26H2,1-7H3,(H,42,45,46)/t35-,36+,37+,53?/m0/s1
InChI Key
UNOTXUFIWPRZJX-CEXSRUIHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ProligoのDNAホスホロアミダイトの高いカップリング効率により、高収率で高品質のオリゴヌクレオチドが得られます。自動オリゴヌクレオチド合成の脱保護ステップは、合成時間および最終製品の品質に不可欠です。環外アミン機能は、ベンゾイル基(dA(bz)およびdC(bz))またはイソブチリル基(dG(ib))に保護されています。推奨される切断および脱保護条件は、標準的な塩基部保護オリゴヌクレオチドでは、濃縮アンモニア溶液を用いて55°Cで8時間または室温で24時間。DMT-dTホスホロアミダイトは、ABI合成機に付属しています。
法的情報
ABI is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
T111030-12X1G:4548173908960
T111062-12:
T111063-12:
T111061-01:
T111032-01:
T111032-12:4548173226149
T111060-12X3G:
T111060-12X1G:4548173911717
T111063-01:
T111061-12:
T111062-01:
T111060-12X4G:4548173911724
T111064-12:4548173226880
T111030-12X2G:4548173908977
T111064-01:
試験成績書(COA)