安全性情報
T1878
Sigma-Aldrich
トリズマ®プリセット結晶
Type 8.3-FT, pH 8.3, suitable for use with marine species
別名:
Tris結晶
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352104
NACRES:
NA.25
タイプ
Type 8.3-FT
品質水準
形状
crystalline powder
pH
8.3
溶解性
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
適合性
suitable for use with marine species
アプリケーション
Trizma® Pre-Set crystals is suitable for use with marine species.
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T1878-VAR:
T1878-10KG:
T1878-500G:
T1878-2.5KG:
T1878-100G:
T1878-BULK-PC:
T1878-BULK:
試験成績書(COA)