安全性情報
T2069
Sigma-Aldrich
トリズマ®塩酸塩溶液
pH 7.2, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture
別名:
トリス塩酸塩溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
グレード
BioPerformance Certified
for molecular biology
品質水準
形状
solution
濃度
1 M
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
DNase, RNase, Protease, none detected
bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.2
有効pH範囲
7.0-9.0
吸収
≤0.05 at 290 at 40%
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Trizma baseとTrizma HClを様々な割合で混合し、一般的に使われるpHのTrisバッファーとした混合液のセットです。溶液を混合したり、pHを調整したりせずそのまま使用できます。pHの誤差は0.1以内です。
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
T2069-100ML:
T2069-500ML:
T1165-500ML-PW:
T2069PROC:
T2069-1L:
T2069-BULK:
T2069-PH:
T2069-VAR:
T1021-1VL-PW:
試験成績書(COA)