Merck
T2793
Sigma-Aldrich
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3139
nominal capacity 30 mL
別名:
High-Speed ​​Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
cap (Sealing cap)
polypropylene
polypropylene copolymer
round bottom tube
特徴
RCF 50,000 × g
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 3139-0030
公称容量
30 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
With sealing cap
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries