Merck
T3134
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-テトラメチル-p-フェニレンジアミン 二塩酸塩
≥95%, powder
別名:
TMPPD, Wurster試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4[N(CH3)2]2·2HCl
CAS番号:
分子量:
237.17
Beilstein:
7442241
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
off-white to gray-brown
mp
222-224 °C (lit.)
溶解性
H2O: 500 mg/10 mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C10H16N2.2ClH/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4;;/h5-8H,1-4H3;2*1H
InChI Key
FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N,N′,N′-テトラメチル-p-フェニレンジアミン二塩酸塩(TMPD) は、細菌のチトクロームCオキシダーゼを検出するオキシダーゼ試験に用いられる酸化還元メディエーターです。TMPDは、一般に、病原性および非病原性細菌の比色同定のためのオキシダーゼ試験の実施に用いられます。
アプリケーション
N,N,N′,N′-テトラメチル-p-フェニレンジアミン二塩酸塩は、さまざまな微生物が示すオキシダーゼ活性の測定に使用されています。
注意
保存中に暗色化することがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T3134-5G:
T3134-1G:
T3134-BULK:
T3134-25G:
T3134-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Siamak Heidari Nonakaran et al.
World journal of microbiology & biotechnology, 31(12), 1993-2001 (2015-09-21)
Biomineralization is a process by which living organisms produce minerals. The extracellular production of these biominerals by microbes has potential for various bioengineering applications. For example, crack remediation and improvement of durability of concrete is an important goal for engineers
Leucobacter chironomi sp. nov., a chromate-resistant bacterium isolated from a chironomid egg mass
Malka H
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (2009)
Paenibacillus sacheonensis sp. nov., a xylanolytic and cellulolytic bacterium isolated from tidal flat sediment
Jeong C
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (2011)
Venkata Ramana Vaka et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 316(5), R441-R447 (2019-02-28)
Preeclampsia (PE) is characterized by new-onset hypertension during pregnancy and is associated with immune activation and placental oxidative stress. Mitochondrial dysfunction is a major source of oxidative stress and may play a role in the pathology of PE. We (Vaka
Alexandros K Kanellopoulos et al.
Cell, 180(6), 1178-1197 (2020-03-24)
Social impairment is frequently associated with mitochondrial dysfunction and altered neurotransmission. Although mitochondrial function is crucial for brain homeostasis, it remains unknown whether mitochondrial disruption contributes to social behavioral deficits. Here, we show that Drosophila mutants in the homolog of