Merck
T3300
Sigma-Aldrich
DL-トリプトファン
≥99% (HPLC)
別名:
(±)-α-アミノ-3-インドールプロピオン酸, (±)-2-アミノ-3-(3-インドリル)プロピオン酸, DL-3β-インドリルアラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12N2O2
CAS番号:
分子量:
204.23
Beilstein:
86199
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
DL-トリプトファン, ≥99% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
mp
289-290 °C (dec.) (lit.)
溶解性
methanol: water (7:3): soluble
SMILES記法
NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
InChI Key
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリプトファンは、5-ヒドロキシ-トリプタミンの前駆体であり、必須α-アミノ酸です。DL-トリプトファンは、結晶化中に双性イオンとして存在します。
アプリケーション
DL-トリプトファンは以下の用途で使用されています:
  • 向精神性化合物を合成するためのPsilocybe atrobrunneaおよびPsilocybe serbicaの培地栄養補助剤として
  • 酵母Pichia stipitisの培養に最適な培地栄養補助剤として
  • Hewlett-Packard HP3D CEキャピラリー電気泳動システム(HPCE)を用いたキラル分離実験に
生物化学的/生理学的作用
ウシ血清アルブミンへのDL-トリプトファンの結合は、その親和性ベースのクロマトグラフィー精製に利用されます。ラットの食餌中にトリプトファンを補給すると、膀胱腫瘍が誘発されます。
その他情報
セロトニンおよびメラトニンのアミノ酸前駆体
調製ノート
発酵により産生されたL-トリプトファンから調製されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T3300-5G:
T3300-BULK:
T3300-25G:
T3300-100G:
T3300-1G:
T3300-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Culture nutrition and physiology impact the inhibitor tolerance of the yeast Pichia stipitis NRRL Y-7124
Slininger PJ, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 102(3), 778-790 (2009)
Promoting effect of saccharin and DL-tryptophan in urinary bladder carcinogenesis
Cohen SM, et al.
Cancer Research, 39(4), 1207-1217 (1979)
Crystal structure of DL-Tryptophan at 173K
Hubschle CB, et al.
Crystal Research and Technology, 39(3), 274-278 (2004)
Phylogenetic and chemical studies in the potential psychotropic species complex of Psilocybe atrobrunnea with taxonomic and nomenclatural notes
Borovivcka J, et al.
Persoonia, 34(4), 1-1 (2015)
Chiral separation of aromatic amino acids by capillary electrophoresis
Bjergegaard C, et al.
Journal of Chromatography A, 836(1), 137-146 (1999)