安全性情報
T8793
Sigma-Aldrich
Tris Buffered Saline
powder, pH 8.0, with 3% nonfat Milk
別名:
NFDM blocking buffer, TBS with 3% NFDM, Tris Buffered Saline with 3% Non Fat Dry Milk
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105319
NACRES:
NA.25
製品名
3%無脂肪乳含有トリス緩衝生理食塩水(pH 8.0), powder
フォーム
powder
品質水準
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
アルミパウチ入り
再構成
1袋分を100 mLの蒸留水または脱イオン水に溶解すると、3%(w/v)無脂肪乳を含有する 0.05 M Tris Buffered Saline(pH 8.0、 25°C)が得られます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T8793-10PAK:
T8793-VAR:
T8793-25EA-KC:
T8793-5X10PAK:
T8793-12EA:
T8793-12EA-KC:
T8793-BULK:
T8793-25EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carine Lindquist et al.
Journal of lipid research, 58(7), 1362-1373 (2017-05-06)
Hepatic mitochondrial function, APOC-III, and LPL are potential targets for triglyceride (TG)-lowering drugs. After 3 weeks of dietary treatment with the compound 2-(tridec-12-yn-1-ylthio)acetic acid (1-triple TTA), the hepatic mitochondrial FA oxidation increased more than 5-fold in male Wistar rats. Gene