抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CH1, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
human, chicken, rat
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50 using sections of human tongue
immunohistochemistry (frozen sections): suitable using human and animal tissue sections
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: suitable using native preparations
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
chicken ... TPM1(396366)
human ... TPM1(7168)
rat ... Tpm1(24851)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Immunohistochemistry(1論文)
生物化学的/生理学的作用
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
T9283-VAR:
T9283-BULK:
T9283-.5ML:
T9283-.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)