物質
polypropylene
white
包装
case of 500 ea
メーカー/製品名
Nalgene 362150-1280
径× thread
30 mm × 28-415 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Eliminate spills with Thermo Scientific Nalgene Colored Polypropylene Closures. These one-piece linerless closures fit Nalgene narrow-mouth 4mL bottles. They feature an integrally molded seal ring and a well-defined closure knurl that makes gripping and capping easy.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)