安全性情報
TTR004
Sigma-Aldrich
Fungi TISSUE-TROL Control Slides
from mouse lung containing Candida albicans
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
NACRES:
NA.47
由来生物
mouse lung (containing Candida albicans)
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
アプリケーション
Histology slides with paraffin embedded section of mouse lung tissue containing Candida albicans. Suitable for use with Silver Stain (Modified GMS) Procedure No. HT100.
構成
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Silver Stain (Modified GMS) Procedure No. HT100.
法的情報
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
TTR004-1EA:
TTR004-25EA-PW:
TTR004-VAR:
TTR004-25EA:
TTR004-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carol L N.
Lectins: Analytical Technologies, 456 -456 (2011)
資料
Fungal stains remain an important tool in the histology laboratory's diagnostic arsenal for identifying infectious microorganisms.