由来生物
mouse intestine (tissue containing Helicobacter pylori)
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
関連するカテゴリー
アプリケーション
Histology slides with paraffin embedded section of mouse intestine tissue containing Helicobacter pylori. Suitable for use with Modified Steiner-Steiner Silver Stain Procedure No. HT101.
構成
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Silver Stain, Modified Steiner-Steiner Procedure No. HT101.
法的情報
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
TTR006-25EA-PW:
TTR006-BULK:
TTR006-1EA:
TTR006-VAR:
TTR006-25EA:
試験成績書(COA)