安全性情報
TTR009
Sigma-Aldrich
PAS TISSUE-TROL Control Slides
from human kidney
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
NACRES:
NA.47
由来生物
human kidney
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
アプリケーション
Histology slides with paraffin embedded section of human kidney tissue. Suitable for use with Periodic Acid-Schiff (PAS) Staining System Procedure No. 395. Not tested for use in GMS procedures.
構成
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Periodic Acid-Schiff (PAS) Staining System Procedure No. 395.
法的情報
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
TTR009-VAR:
TTR009-25EA:
TTR009-1EA:
TTR009-25EA-PW:
TTR009-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Fungal stains remain an important tool in the histology laboratory's diagnostic arsenal for identifying infectious microorganisms.