安全性情報
TTR003
Sigma-Aldrich
Elastic TISSUE-TROL Control Slides
human skin containing elastic fibers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
NACRES:
NA.47
由来生物
human skin (containing elastic fibers)
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
アプリケーション
Histology slides with paraffin embedded section of human skin containing elastic fibers. Suitable for use with Elastic Stain Procedure No. HT25.
構成
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Elastic Stain Procedure No. HT25.
法的情報
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
TTR003-1EA:
TTR003-BULK:
TTR003-VAR:
TTR003-25EA:
TTR003-25EA-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)