Merck
W1020
Sigma-Aldrich
W146水和物
≥98% (HPLC)
別名:
ML056, R-3-アミノ-4-(3-ヘキシルフェニルアミノ)-4-オキソブチルホスホン酸水和物, [(3R)-3-アミノ-4-[(3-ヘキシルフェニル)アミノ]-4-オキソブチル]-ホスホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H27N2O4P · xH2O
CAS番号:
分子量:
342.37 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
off-white
溶解性
methanol: soluble (with 0.1% TFA)
オーガナイザー
Novartis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.CCCCCCc1cccc(NC(=O)[C@H](N)CCP(O)(O)=O)c1
InChI
1S/C16H27N2O4P.H2O/c1-2-3-4-5-7-13-8-6-9-14(12-13)18-16(19)15(17)10-11-23(20,21)22;/h6,8-9,12,15H,2-5,7,10-11,17H2,1H3,(H,18,19)(H2,20,21,22);1H2/t15-;/m1./s1
InChI Key
DQKSZHVSROOTFY-XFULWGLBSA-N
詳細
W146水和物は、オルソステリックアンタゴニストとして機能します。マウスにおける血液のリンパ球減少及び肺水腫と関連しています。
アプリケーション
W146水和物は、マウスにおける血管透過性を評価するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
S1P(1)に強力に作用する競合性アンタゴニストであり、Ki値は10~77 nMです。
特徴および利点
この化合物は受容体の分類とシグナル伝達のハンドブックのリゾリン脂質のページで取り上げられています。他のハンドブックのページを閲覧するにはここをクリックしてください。
本化合物は、Novartisにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
W1020-BULK:
W1020-BULK-CR:
W1020-IP:
W1020-5MG:
W1020-1MG:
W1020-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The sphingosine-1-phosphate receptor-1 antagonist, W146, causes early and short-lasting peripheral blood lymphopenia in mice
Tarrason G, et al.
International Immunopharmacology, 11(11), 1773-1779 (2011)
Sphingosine-1-Phosphate Signaling in Immunology and Infectious Diseases (2014)
Shahzad Nawaz Syed et al.
International journal of molecular sciences, 21(13) (2020-07-08)
Recent studies suggested an important contribution of sphingosine-1-phospate (S1P) signaling via its specific receptors (S1PRs) in the production of pro-inflammatory mediators such as Interleukin (IL)-1β in cancer and inflammation. In an inflammation-driven cancer setting, we previously reported that myeloid S1PR1
Impaired endothelial barrier function in apolipoprotein M-deficient mice is dependent on sphingosine-1-phosphate receptor 1
Christensen PM, et al.
Faseb Journal, 30(6), 2351-2359 (2016)
María V Simón et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(10), 5808-5815 (2015-09-02)
Migration of Müller glial cells is enhanced in proliferative retinopathies, but the mechanisms involved are ill defined. Sphingosine-1-phosphate (S1P) is a bioactive sphingolipid synthesized by sphingosine kinase (SphK), which promotes proliferation, migration, and inflammation, acting as an intracellular mediator and
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to lysophospholipid receptors for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research