安全性情報
WH0000805M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CALM2 antibody produced in mouse
clone 3F4-G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CAMII, Anti-PHKD, Anti-PHKD2, Anti-calmodulin 2 (phosphorylase kinase, delta)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IF
WB
クローン:
3F4-G5, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
1
テクニック:
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3F4-G5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CALM2(805)
関連するカテゴリー
免疫原
CALM2 (AAH03354, 1 a.a. ~ 149 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MADQLTEEQIAEFKEAFSLFDKDGDGTITTKELGTVMRSLGQNPTEAELQDMINEVDADGNGTIDFPEFLTMMARKVKDTDSEEEIREAFRVFDKDGNGYISAAELRHVMTNLGEKLTDEEVDEMIREADIDGDGQVNYEEFVQMMTAK
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0000805M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ganggang Mu et al.
Frontiers in oncology, 11, 727306-727306 (2021-10-05)
Tumor-associated macrophages (TAMs) are indispensable to mediating the connections between cells in the tumor microenvironment. In this study, we intended to research the function and mechanism of Calmodulin2 (CALM2) in gastric cancer (GC)-TAM microenvironment. CALM2 expression in GC tissues and