WH0007442M1
Monoclonal Anti-TRPV1 antibody produced in mouse
clone 1F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Trpv1 Antibody, Trpv1 Antibody - Monoclonal Anti-TRPV1 antibody produced in mouse, Anti-DKFZp434K0220, Anti-VR1, Anti-transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1F5, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TRPV1(7442)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
Sequence
CPDPLDGDPNSRPPPAKPQLSTAKSRTRLFGKGDSEEAFPVDCPHEEGELDSCPTITVSPVITIQRPGDGPTGARLLSQDSVAASTEKTLRLYDRRSIFEAVAQ
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
法的情報
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0007442M1-100UG:
試験成績書(COA)