Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
WH0010413M1
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗YAP1 マウス宿主抗体
clone 2F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗YAP, 抗YAP2, 抗YAP65, 抗Yes関連蛋白1、65kDa
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2F12, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... YAP1(10413)
詳細
Yes関連タンパク質1(YAP1)は転写コアクチベーターです。YAP1は2つのWWドメイン、1つの TIDドメイン(TEAドメインファミリーのメンバー1転写因子相互作用-ドメイン)、肉腫ホモロジー3ドメイン(SH3)結合モチーフ、1つの高プロリン領域および1つのPDZモチーフを持っています。YAP1は8種類のアイソフォームとして発現します。YAP1遺伝子はヒト染色体11q22.1に位置します。
この遺伝子は、Yes癌原遺伝子産物のSH3ドメインに結合するチキンYAP蛋白のヒトオルソログをコード化します。この蛋白は酵母や線形動物、哺乳類の各種の構造、調節および信号伝達分子のWWドメインを含み、蛋白-蛋白相互作用(RefSeqが提供)に関与している可能性があります。
免疫原
YAP1 (NP_006097, 53 a.a. ~ 161 a.a) はGSTタグを持つ部分組み換え蛋白です。GSTタグだけで26 KDaの分子量を持ちます。
配列
QIVHVRGDSETDLEALFNAVMNPKTANVPQTVPMRLRKLPDSFFKPPEPKSHSRQASTDAGTAGALTPQHVRAHSSPASLQLGAVSPGTLTPTGVVSGPAATPTAQHLR
アプリケーション
マウスで産生されたモノクローナル抗YAP1抗体は、ウェスタンブロッティングと免疫共沈降法で使用されています。
生物化学的/生理学的作用
Yes関連タンパク質1(YAP1)は細胞と組織の増殖を促進します。受容体チロシンプロテインキナーゼ(ErbB4)受容体と相互作用し、転写を調節します。YAP1は発がん性タンパク質であり、腫瘍の進行に寄与します。ヘッジホッグ関連髄芽腫において多く発現しており、YAP1の変異は視裂閉鎖異常にも関与しています。YAP1遺伝子のノックダウンは前立腺がん細胞のアポトーシスを引き起こすことが示されており、治療の標的候補と考えられています。
物理的形状
りん酸緩衝食塩水中溶液、pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0010413M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
YAP promotes osteogenesis and suppresses adipogenic differentiation by regulating beta-catenin signaling.
Pan Jin-Xiu, et al.
Bone research, 6(1), 18-18 (2018)
Amot regulates neuronal dendritic tree through Yap1.
Rojek K, et al.
bioRxiv, 6(1), 345264-345264 (2018)
Tumor suppressor Nf2 limits expansion of the neural progenitor pool by inhibiting Yap/Taz transcriptional coactivators.
Lavado A, et al.
Development, 6(1), 096537-096537 (2013)
WW domain-containing protein YAP associates with ErbB-4 and acts as a co-transcriptional activator for the carboxy-terminal fragment of ErbB-4 that translocates to the nucleus.
Komuro A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 22(14), 1962-1971 (2003)
Kai Zhao et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(13), 3465-3477 (2017-02-19)
Yes-associated protein (Yap) is a major effector of the Hippo pathway that regulates cell proliferation and differentiation during development and restricts tissue growth in adult animals. However, its role in synapse formation remains poorly understood. In this study, we characterized