Merck
Z0167
Sigma-Aldrich
ゼアララノン
別名:
2,4-ジヒドロキシ-6-(10-ヒドロキシ-6-オキソウンデシル)安息香酸 μ-ラクトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24O5
CAS番号:
分子量:
320.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
無菌性
non-sterile
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H]1CCCC(=O)CCCCCc2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h10-12,20-21H,2-9H2,1H3/t12-/m0/s1
InChI Key
APJDQUGPCJRQRJ-LBPRGKRZSA-N
遺伝子情報
rat ... Ar(24208)
詳細
非ステロイド性エストロゲンのマイコトキシンであるゼアラレノン(ZEA)またはF-2毒素は、 さまざまなフザリウム属菌種により産生されます。Fusarium graminearumは、ゼアラレノンの主要な産生株と考えられています。この菌は、通常、かびた干し草、高水分のトウモロコシ、収穫前に感染したトウモロコシなどにみられます。
アプリケーション
ゼアラレノンは、以下の用途に使用されています:
  • マイコトキシンとして、思春期前の雌イヌの卵巣の組織学的所見に対する作用を検討するため
  • マイコトキシンとして、雌イヌにおける選択した免疫学的、血液学的、および生化学的指標に対する作用を検討するため
  • 思春期前の雌ビーグル犬の末梢血および体重におけるプロゲステロンおよび17β-エストラジオール濃度への作用を調べるための検量線作成の標準物質として
  • 生殖器官に腫瘍性病変を有する女性における中毒のレベルを検討するための検量線作成の標準物質として
生物化学的/生理学的作用
ゼアラレノンは、ブタに外陰膣炎とエストロゲン反応を引き起こすと考えられています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
I-0905:
Z0167-1MG-PW:
Z0167-5MG:
Z0167-BULK:
Z0167-5MG-PW:
Z0167-VAR:
Z0167-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Influence of zearalenone micotoxicosis on selected immunological, haematological and biochemical indexes of blood plasma in bitches
Polak M, et al.
Polish Journal of Veterinary Sciences, 7(3), 175-180 (2004)
The effect of low doses of zearalenone and its metabolites on progesterone and 17b-estradiol concentrations in peripheral blood and body weights of pre-pubertal female Beagle dogs
Gajecka M, et al.
Toxicon, 76, 260-269 (2013)
Zearalenone
Veterinary Toxicology, 1055-1063 (2018)
MYCOTOXINS Classifications
Encyclopedia of food sciences and nutrition, 4080-4089 (2003)
The effects of experimental administration of low doses of zearalenone on the histology of ovaries in pre-pubertal bitches
Gajecka M
Polish Journal of Veterinary Sciences, Pol(J), Vet-Vet (2013)