Merck
Z0166
Sigma-Aldrich
α-ゼアラレノール
別名:
2,4-ジヒドロキシ-6-(6α,10-ジヒドロキシ-trans-1-ウンデセニル)安息香酸 μ-ラクトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24O5
CAS番号:
分子量:
320.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
溶解性
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H]1CCC[C@H](O)CCC\C=C\c2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,14,19-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-,14+/m0/s1
InChI Key
FPQFYIAXQDXNOR-QDKLYSGJSA-N
遺伝子情報
rat ... Ar(24208)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
α-ゼアラレノールは以下の用途で使用されています:
  • 動物飼料由来のマイコトキシン定量時の分析用標準物質
  • イノシン精子運動性に及ぼすエストロゲン活性の評価、MCF7細胞における抗エストロゲン制御
  • ウシ卵胞液(FF)定量を目的とした液体クロマトグラフィー‐大気圧化学イオン化陰イオンエレクトロスプレイタンデム質量分析(LCAPCI/MS/MS)における対照標準物質
生物化学的/生理学的作用
α-ゼアラレノール(α-ZOL)はゼアラレノンのカタボライトであり、ブタ顆粒膜細胞、腸管、および肝臓で主に合成されます。エストロゲンの機能性を有しています。α-ZOLは、おそらく遺伝子毒性誘発によりウマ精子の運動性を阻害します。α-ZOLは、エストロゲン受容体に対し高い親和性を示します。
ピクトグラム
CorrosionHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 2
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z0166-10MG:4.548173353944E12
Z0166-5MG:4.548173353951E12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Dose-response effects of estrogenic mycotoxins (zearalenone, alpha-and beta-zearalenol) on motility, hyperactivation and the acrosome reaction of stallion sperm
Filannino A, et al.
Reproductive Biology and Endocrinology, 9(1), 134-134 (2011)
Zearalenone and its derivatives alpha-zearalenol and beta-zearalenol decontamination by Saccharomyces cerevisiae strains isolated from bovine forage
Keller L, et al.
Toxins, 7(8), 3297-3308 (2015)
Effects of zearalenone, alpha-zearalenol, and genistein on boar sperm motility in vitro
Krejcarkova A, et al.
Czech Journal of Animal Science, 62(10), 435-445 (2017)
Detection of zearalenone and its metabolites in naturally contaminated follicular fluids by using LC/MS/MS and in vitro effects of zearalenone on oocyte maturation in cattle
Takagi M, et al,
Reproductive Toxicology, 26(2), 164-169 (2008)
The level of zearalenone and alpha-zearalenol in the blood of gilts after feeding them of feed with a low content of zearalenone
Obremski K, et al.
Journal of Animal and feed sciences, 12, 529-538 (2003)