Merck
Z290750
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel stems
no membrane support, membrane diam. 47 mm, connector for stopper
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
glass housing
特徴
no membrane support
包装
pkg of 1 ea
膜直径
47 mm
フィッティング
connector for stopper
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)