Merck
Z290807
Sigma-Aldrich
Nylon membrane filter discs.22 μm pore size
pore size 0.22 μm, diam. 47 mm, pack of 100
別名:
Nylon filter media, Nylon membrane filters
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
ナイロンフィルターメンブレン, pore size 0.22 μm, diam. 47 mm, pack of 100
物質
Nylon membrane
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100
直径
47 mm
厚さ
60-125 μm
ポアサイズ
0.22 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナイロン繊維は、必然的に疎水性であり、製造では湿潤剤は使用されません。
抽出レベル<0.0015 mg/cm2で、HPLC溶媒やサンプル調製に最適です。非特異的結合性が高いため、タンパク質溶液には推奨されません。
アプリケーション
ナイロンフィルターメンブレンは、次の用途で使用されています:
  • リン酸緩衝食塩水(PBS)の調製
  • 液体クロマトグラフィー(LC)タンデム型質量分析(MS/MS)分析のためのラズベリー粉末抽出物のろ過
  • ナノ粒子とのその相互作用を調べるためのポリマーメンブレンとして
特徴および利点
  • 水性溶媒とほとんどの有機溶媒に適合
  • オートクレーブ対応
  • 最高温度180°Cまで耐えられます。
文書ライブラリにアクセスする
Alterations of phenolic compounds in red raspberry juice induced by high-hydrostatic-pressure and high-temperature short-time processing
Wentao Z, et al.
Innovative Food Science & Emerging Technologies, 67, 102569-102569 (2021)
Functionalized nanoparticle interactions with polymeric membranes
Ladner D A, et al.
Journal of Hazardous Materials, 211-212, 88-295 (2012)
Francesco Canfarotta et al.
Nature protocols, 11(3), 443-455 (2016-02-13)
Molecularly imprinted polymers (MIPs) are synthetic materials, generally based on acrylic or methacrylic monomers, that are polymerized in the presence of a specific target molecule called the 'template' and capable of rebinding selectively to this target molecule. They have the