Merck
Z290815
Sigma-Aldrich
Nylon membrane filter discs .45 μm pore size
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm
別名:
Filter Membranes, Nylon Membrane Filters
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
ナイロンフィルターメンブレン, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm
物質
Nylon membrane
無菌性
non-sterile
直径
25 mm
厚さ
60-125 μm
ポアサイズ
0.45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナイロン繊維は、必然的に疎水性であり、製造では湿潤剤は使用されません。
抽出レベル<0.0015 mg/cm2で、HPLC溶媒やサンプル調製に最適です。非特異的結合性が高いため、タンパク質溶液には推奨されません。
特徴および利点
  • 水性溶媒とほとんどの有機溶媒に適合
  • オートクレーブ対応
  • 最高温度180°Cまで耐えられます。