物質
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene dropping closure and cap
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (20-415)
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
Nalgene 2411-0030
キャパシティ
30 mL (1 oz)
閉鎖部サイズ
20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
常に1回につき1滴ずつ分注することができます。片手で操作できます。漏れを起こしません。つなぎ留め式の注ぎ口付きキャップは、ボトルをしぼっても抜けず漏れもありません。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック