Merck
Z323527
BRAND® BLAUBRAND® burette, straight stopcock
volume 10 mL, accuracy: ±0.02 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
物質
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
特徴
subdivision 0.02 mL
メーカー/製品名
BRAND 12484
容積測定範囲
10 mL, accuracy: ±0.02 mL
L
~800 mm
容量
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クラスAS、適合性認定済み。DURAN®.DIN EN ISO 385に準拠。分配用に較正されています(TD、EX + 待機時間 30秒)。高いコントラストの青いエナメル目盛と文字が入っています。主な目盛にはリングで印が付けられています。シェルバッハの線入り。
BLAUBRANDビュレットおよび自動ビュレットにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
その他情報
BR12484 (India)
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)